Learn More
Sudan Orange G, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11495111 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
Artikelnummer. 11495111
Marke: MP Biomedicals 0215670425
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
C.I. 11920, (Solvent Orange 1; 4-[Phenylazo]-resorcinol), Dye content: Approx. 95%
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sudan Orange G
CAS 2051-85-6
Summenformel C12H10N2O2
MDL-Nummer MFCD00002275
InChI-Schlüssel PULNESMFDLBKAZ-SDNWHVSQSA-N
SMILES OC1=CC(=O)C=C\C1=N/NC1=CC=CC=C1
IUPAC-Name (4E)-3-hydroxy-4-(2-phenylhydrazin-1-ylidene)cyclohexa-2,5-dien-1-one
Molekulargewicht (g/mol) 214.22
PubChem CID 5921655
Formelmasse 214.2
Menge 25 g
Physikalische Form Fest