missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sudan III, TRC

Artikelnummer. 30413232
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30413232 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30413232 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS6889001G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 85-86-9
Summenformel C22 H16 N4 O
Molekulargewicht (g/mol) 352.39
Synonym 2-Naphthalenol, 1-[2-[4-(2-phenyldiazenyl)phenyl]diazenyl]- (ACI), 1-[2-[4-(2-Phenyldiazenyl)phenyl]diazenyl]-2-naphthalenol (ACI), 2-Naphthalenol, 1-[[4-(phenylazo)phenyl]azo]- (9CI), 2-Naphthol, 1-(p-phenylazophenylazo)- (6CI), C.I. Solvent Red 23 (8CI), 1-(p-Phenylazophenylazo)-2-naphthol, 1-(p-Phenylazophenylazo)-2-naphthol (Sudan III), 111440 Red, Brasilazina Oil Scarlet, C.I. 26100, Certiqual Oil Red, D and C Red No. 17, D&C Red 17, D&C Red 17 K 7007, DC Red 17, Fast Oil Scarlet III, Fat Red HRR, Fat Red R, Fat Red RS, Fat Scarlet LB, Fat Soluble Red Zh, FD And C Red No. 17, Grasal Brilliant Red G, Grasan Brilliant Red G, Japan Red 225, Japan Red No. 225, NSC 65825, NSC 8995, Oil Red 3G, Oil Red AS, Oil Red DR 126, Oil Red Extra, Oil Scarlet G, Organol Red BS, Organol Scarlet, Red 17, Red No. 225, Red Zh, Silotras Scarlet TB, Solvent Red 23, Somalia Red III, Stearix Scarlet, Sudan 3, Sudan III, Sudan P III, Sudan Red III, Tetrazobenzene-β-naphthol, Toney Red, VisioTag
IUPAC-Name 1-[(E)-[4-[(E)-Phenyldiazenyl]phenyl]diazenyl]Naphthalen-2-ol
SMILES Oc1ccc2ccccc2c1N=Nc3ccc(cc3)N=Nc4ccccc4

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Sudan III
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C22H16N4O/c27-21-15-10-16-6-4-5-9-20(16)22(21)26-25-19-13-11-18(12-14-19)24-23-17-7-2-1-3-8-17/h1-15,27H
Formelmasse 352.1324
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.