Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Sudan III |
| CAS | 85-86-9 |
| Summenformel | C22H16N4O |
| Synonym | 1-[4-(phenylazo)phenylazo]-2-naphthol, Solvent Red 23 |
| Farbe | Braun/Rot |
| Menge | 100 g |
| InChI-Schlüssel | HTPQPMPFXUWUOT-UHFFFAOYSA-N |
| Physikalische Form | Pulver |
| SMILES | C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=C(C=C2)NN=C3C(=O)C=CC4=CC=CC=C43 |
| IUPAC-Name | 1-[(4-Phenyldiazenylphenyl)Hydrazinyliden]Naphthalin-2-on |
| Mehr anzeigen |