Learn More
Sudan III, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11414411 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11414411 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11414411 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215208725
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wird zum Färben von Ölen, Spiritus und Lacken verwendet. Sudan III, MP Biomedicals ist ein Färbemittel, das auch für zoologische, pathologische und pflanzliche Objekte (Wachs, Kutin, Harz, Inhalt von Milchgängen usw.) verwendet wird. die rot gefärbt sind, während Zellulosemembranen
Spezifikation
CAS 85-86-9
Schmelzpunkt 199 °C (Literatur)
Summenformel C22H16N4O
Menge 25 g
Synonym sudan iii, c.i. solvent red 23, 2-naphthalenol, 1-4-phenylazo phenyl azo, fhninjwbtrxebc-qszpnpogsa-n, sudaniii, sudan iiisolvent red 23, 2-naphthalenol, 1-2-4-2-phenyldiazenyl phenyl diazenyl, 1-2-4-2-phenyldiazen-1-yl phenyl diazen-1-yl naphthalen-2-ol, 1-e-4-e-phenylazo phenyl azo naphthalen-2-ol, 1-4-phenyldiazenylphenyl hydrazinylidene naphthalen-2-one
Löslichkeitsinformationen Unlöslich in Wasser; löslich in Chloroform, glazialer Essigsäure; mäßig löslich in Alkohol, Ether, Aceton, festen und flüchtigen Ölen, heißem Glycerol. Klare rote Lösung mit 1 mg/ml in Toluenz.
InChI-Schlüssel HTPQPMPFXUWUOT-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=C(C=C2)NN=C3C(=O)C=CC4=CC=CC=C43
IUPAC-Name 1-[(4-Phenyldiazenylphenyl)Hydrazinyliden]Naphthalin-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 352.397
PubChem CID 6789251
Formelmasse 352.4
Physikalische Form Pulver