Learn More
Sudan III (chromatographischer Standard)
Artikelnummer. 11420343
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11420343 100 g 100 Gramm
11410343 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11420343 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11461.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 85-86-9
Summenformel C22H16N4O
Molekulargewicht (g/mol) 352.397
MDL-Nummer MFCD00003905
InChI-Schlüssel HTPQPMPFXUWUOT-UHFFFAOYSA-N
Synonym C.I. 26100; Solvent Red 23
PubChem CID 6789251
IUPAC-Name 1-[(4-Phenyldiazenylphenyl)Hydrazinyliden]Naphthalin-2-on
SMILES C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=C(C=C2)NN=C3C(=O)C=CC4=CC=CC=C43
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sudan III (chromatographic standard)
Schmelzpunkt ∼200°C (decomposition)
Beilstein 931185
Merck Index 14,8884
Formelmasse 352.4
Menge 100 g