Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sudan III
Artikelnummer. 11403887
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11403887 100 g 100 Gramm
11493877 25 g 25 Gramm
11413887 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11403887 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. A18318.22
 Eingeschränkter Artikel
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 85-86-9 | C22H16N4O | 352.397 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 85-86-9
Summenformel C22H16N4O
Molekulargewicht (g/mol) 352.397
MDL-Nummer MFCD00003905
InChI-Schlüssel HTPQPMPFXUWUOT-UHFFFAOYSA-N
Synonym C.I. 26100; Solvent Red 23
PubChem CID 6789251
IUPAC-Name 1-[(4-Phenyldiazenylphenyl)Hydrazinyliden]Naphthalin-2-on
SMILES C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=C(C=C2)NN=C3C(=O)C=CC4=CC=CC=C43
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sudan III
Schmelzpunkt ∼200°C (decomposition)
Beilstein 931185
Merck Index 14,8884
Menge 100 g
Formelmasse 352.4