Learn More
Sudan Black, Fisher BioReagents™
Artikelnummer. 10491135
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10491135 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10491135 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP10910
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Sudan Black wird zur Färbung von Chromosomen und Lipoproteinen sowie von Fett in Bakterien verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sudan Black
Schmelzpunkt 120°C
CAS 4197-25-5
Extinktionskoeffizient 600g(-1) cm(-1) min.
Summenformel C29H24N6
Merck Index 15, 9016
Identifizierung Pass Test
InChI-Schlüssel YCUVUDODLRLVIC-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1(NC2=C3C(=C(C=C2)N=NC4=CC=C(C5=CC=CC=C54)N=NC6=CC=CC=C6)C=CC=C3N1)C
IUPAC-Name (2,2-Dimethyl-1,3-Dihydroperimidin-6-yl)-(4-Pphenyldiazenylnaphthalin-1-yl)Diazen
Molekulargewicht (g/mol) 456.553
PubChem CID 61336
Lambda max. 598 to 602nm
Formelmasse 456.54
Verlust bei Trocknung 5% max.
Verpackung Glasflasche
Farbindex Nr. 26150
Farbe Braun
Menge 10 g
Physikalische Form Pulver