Learn More
Erlab Ansaugschutzgitter
Um das Ansaugen von Gegenständen zu vermeiden und somit den besten Arbeitskomfort zu bieten, bietet ERLAB dieses Ansaugschutzgitter als Standardausrüstung an.
Marke:  Erlab NORT000384
Artikelnummer. 17786594
  • 17.85 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
  • Gitter am Eingang des Absaugkanals, um das Ansaugen von Lappen, Tüchern oder anderen leichten Materialien durch den Ventilator zu vermeiden.