Learn More
Hirschmann™ Saugrohr mit Rückführung
Artikelnummer. 11602229
Click to view available options
Länge (metrisch):
310 mm
400 mm
2000 mm
5000 mm
Enthält:
mit Rückführung
ohne Rückführung
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11602229
Marke: Hirschmann™ 9314007
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Schraubengekoppeltes Saugrohr, das fest mit dem Hirschmann™ Liquid Handling-Gerät verbunden ist. Längerer Saugrohr für entfernt platzierte Medienbehälter.
  • Verschraubbar
  • Sicher am Gerät befestigt
Spezifikation
Produkttyp Saugschlauch
Zur Verwendung mit (Geräte) Ceramus, Solaris
Enthält mit Rückführung
Länge (metrisch) 5000 mm