Learn More
Hirschmann™ Saugrohr mit Rückführung
Click to view available options
Länge (metrisch):
310 mm
400 mm
2000 mm
5000 mm
Enthält:
mit Rückführung
ohne Rückführung
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Verschraubbar
- Sicher am Gerät befestigt
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Saugschlauch |
| Material | FEP |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Ceramus Classic |
| Enthält | mit Rückführung |
| Länge (metrisch) | 400 mm |