Learn More
Buerkle™ Ersatzschlauch PVC, 2,5 m, UniSampler
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
2,5 m
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Typ: Ersatzschlauch PVC, 2,5m lang
Spezifikation
Spezifikation
| Material | PVC |
| Beschreibung | Ersatzartikel for UniSampler mit Schlauch |
| Länge (metrisch) | 2,5 m |