Learn More
Saccharose, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11441732 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 kg
Packungsgröße:
5 Kilogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11441732 5 kg 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11441732 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 04821721
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    348.00 CHF
    330.96 CHF / 5 Kilogramm
    Sparen 17.04 CHF
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Sucrose, ultrarein ,≥ 99 %, weiße Kristalle
  • Es wird als Kohlenstoffquelle in Medien und in der tierischen Ernährung verwendet.
  • 8.5 % (w/v) Saccharose wurde bei der dielektrophoretischen Feld-Fluss-Fraktionierung (DFFF) verwendet, die eine schnelle und bequeme Analyse von Massenzellsuspensionen ermöglicht.
  • Saccharose ist ein nicht reduzierendes Disaccharid, das aus Glucose und Fructose besteht, die über ihre anomeren Kohlenwasserstoffe miteinander verbunden sind.
  • Es wird kommerziell aus Zuckerrohr, Zuckerrüben und anderen Pflanzen gewonnen und in großem Umfang als Lebensmittel und Süßstoff verwendet.
  • Die Mischung aus Glucose und Fructose wird als Invertzucker bezeichnet.
Spezifikation
CAS 57-50-1
Schmelzpunkt 177 °C bis 187 °C
Farbe Weiß
Dichte 1,587 bei 25 °C (Wasser = 1)
Hinweise zur Reinheitsqualität ≥ 99 %
Summenformel C12H22O11
MDL-Nummer MFCD00006626
Menge 5 kg
Beilstein 90825
Synonym Rübenzucker, Rohrzucker, b-D-Fructofuranosyl-a-D-Glucopyranosid, D-(+ )-Saccharose
Löslichkeitsinformationen Löslich in Wasser (1 g/0,5 ml bei 25 °C; 1 g/0,2 ml kochendem Wasser), Ethanol (1 g/170 ml) oder Methanol (1 g/100 ml); mäßig lösliches Inglycerol oder Pyridin.
InChI-Schlüssel CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N
Optische Drehung 66.0° ±5 (H2O, NH4OH)
SMILES OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
IUPAC-Name (2R,3R,4S,5S,6R)-2-{[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol
Molekulargewicht (g/mol) 342.30
Güte Ultrarein
Physikalische Form Kristalle