Learn More
Saccharose (FCC), MP Biomedicals
Artikelnummer. 11482751 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 lb.
25 lb.
100 lbs.
Packungsgröße:
100 Pfund
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11482751 5 lb. -
11492751 25 lb. -
11402761 100 lbs. 100 Pfund
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11482751 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0290471305
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Chemische Identifikatoren
CAS 57-50-1
Summenformel C12H22O11
Molekulargewicht (g/mol) 342.30
MDL-Nummer MFCD00006626
InChI-Schlüssel CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N
Synonym sucrose, saccharose, cane sugar, sugar, table sugar, white sugar, d-sucrose, saccharum, rohrzucker, amerfand
PubChem CID 5988
ChEBI CHEBI:17992
SMILES OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Saccharose
Menge 5 lb.
IUPAC-Name (2R,3R,4S,5S,6R)-2-{[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol
Formelmasse 342.3
Güte FCC