Learn More
Saccharose, ExtraPure, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
3 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
Plastikfass
Beschreibung
Sucrose, Extra Pure, SLR
Spezifikation
Schmelzpunkt | 190°C |
Farbe | Weiß |
pH | 6.5 to 7.5 |
Verpackung | Kunststoffpulverbehälter |
Menge | 500 g |
Formelmasse | 342.29g/mol |
Physikalische Form | Fest |