Learn More
Saccharose, für die Elektrophorese, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
500g
3kg
57-50-1
C12H22O11
342.297
6626
CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N
sucrose, saccharose, cane sugar, sugar, table sugar, white sugar, d-sucrose, saccharum, rohrzucker, amerfand
5988
CHEBI:17992
(2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol
C(C1C(C(C(C(O1)OC2(C(C(C(O2)CO)O)O)CO)O)O)O)O
57-50-1
C12H22O11
342.297
6626
CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N
sucrose, saccharose, cane sugar, sugar, table sugar, white sugar, d-sucrose, saccharum, rohrzucker, amerfand
5988
CHEBI:17992
(2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol
C(C1C(C(C(C(O1)OC2(C(C(C(O2)CO)O)O)CO)O)O)O)O
pH 6.5 to 7.5
Farbe Weiß
Schmelzpunkt 190°C
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Menge 3kg
Formelmasse 342.29g/mol
Physikalische Form Fest