Learn More
Saccharose (kristallin), MP Biomedicals
Artikelnummer. 11435702 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 lb.
5 lb.
25 lbs.
Packungsgröße:
25 Pfund
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11435702 25 lbs. 25 Pfund
11415702 1 lb. -
11425702 5 lb. -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11435702 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0290297825
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    173.00 CHF
    164.01 CHF / 25 Pfund
    Sparen 8.99 CHF
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dies ist eine etwas weniger reine Saccharose als unsere 190271. Es reduziert die Fehlingsche Lösung nicht und eignet sich für die meisten Routineanwendungen.
  • Ein einfaches Kohlenhydrat.
  • Wird in Dichtegradienten verwendet, Elektrophoresepuffer für dielektrophoretische Feld-Fluss-Fraktionierung.
  • Ist ein Hauptbestandteil der Medien- und Tiernahrung.
  • Saccharose ist ein einfaches Kohlenhydrat, ein Disaccharid, das aus Glucose und Fructose besteht.
  • Wird durch verdünnte Säuren und durch Invertase, ein Hefeenzym, in Glucose und Fructose hydrolysiert.
Chemische Identifikatoren
CAS 57-50-1
Summenformel C12H22O11
Molekulargewicht (g/mol) 342.30
MDL-Nummer MFCD00006626
InChI-Schlüssel CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N
PubChem CID 5988
ChEBI CHEBI:17992
SMILES OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Saccharose
Menge 25 lbs.
Synonym Saccharose, Rohrzucker, Zucker, Tafelzucker, Weißer Zucker, D-Saccharose, d-sucrose, saccharum, rohrzucker, amerfand
IUPAC-Name (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-2,5-Bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-6-(Hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol
Formelmasse 342.3
Güte Food
Physikalische Form kristallin