Learn More
Saccharose (kristallin), MP Biomedicals
Artikelnummer. 11415702 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 lb.
5 lb.
25 lbs.
Packungsgröße:
25 Pfund
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11415702 1 lb. -
11425702 5 lb. -
11435702 25 lbs. 25 Pfund
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11415702 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0290297801
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dies ist eine etwas weniger reine Saccharose als unsere 190271. Es reduziert die Fehlingsche Lösung nicht und eignet sich für die meisten Routineanwendungen.
  • Its a simple carbohydrate.
  • It is used in density gradients, Dielectrophoretic Field-Flow Fractionation running buffer.
  • It is a main component of media and animal diet.
  • Sucrose is a simple carbohydrate, a disaccharide composed of glucose and fructose.
  • It is hydrolyzed to glucose and fructose by dilute acids and by invertase, a yeast enzyme
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 57-50-1
Summenformel C12H22O11
Molekulargewicht (g/mol) 342.30
MDL-Nummer MFCD00006626
InChI-Schlüssel CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N
PubChem CID 5988
ChEBI CHEBI:17992
SMILES OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Saccharose
Menge 1 lb.
Synonym sucrose, saccharose, cane sugar, sugar, table sugar, white sugar, d-sucrose, saccharum, rohrzucker, amerfand
IUPAC-Name (2R,3R,4S,5S,6R)-2-{[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol
Formelmasse 342.3
Physikalische Form Crystalline