Learn More
Saccharose, Certified AR, zur Analyse, entspricht analytischer Spezifikation von Ph. Eur., BP
Click to view available options
Menge:
500 g
3 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
Plastikfass
Beschreibung
C12H22O11, CAS-Nummer 57-50-1, amerfand, Rohrzucker, D-Saccharose, Rohrzucker, Saccharose, Saccharum, Saccharose, Zucker, Tischzucker, Weißzucker, 1 kg, CHEBI:17992, weiß, 342,29 g/mol, CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N
Spezifikation
Schmelzpunkt | 190°C |
Farbe | Weiß |
pH | 6.5 to 7.5 |
Verpackung | Plastikfass |
Menge | 5 kg |
IUPAC-Name | (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol |
Formelmasse | 342.29g/mol |
Physikalische Form | Fest |