Learn More
Saccharose ACS, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11417902 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11417902 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11417902 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215258491
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    128.00 CHF
    121.78 CHF / 1 Kilogramm
    Sparen 6.22 CHF
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
High-purity ACS grade sucrose suitable for density gradients, enzymatic assays, and cell culture media.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Saccharose
CAS 57-50-1
Dichte 1,587 bei 25 °C (Wasser = 1)
Summenformel C12H22O11
MDL-Nummer MFCD00006626
Menge 1 kg
Synonym Saccharose, Rohrzucker, Zucker, Tafelzucker, Weißer Zucker, D-Saccharose, d-sucrose, saccharum, rohrzucker, amerfand
InChI-Schlüssel CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N
SMILES OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
IUPAC-Name (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-2,5-Bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-6-(Hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol
Molekulargewicht (g/mol) 342.30
PubChem CID 5988
ChEBI CHEBI:17992
Formelmasse 342.3
Güte ACS