Learn More
Saccharose, max. 99 %, Reagenzqualität für Molekularbiologie MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11456491 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11456491 500 g
11466491 1 kg
11476491 5 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11456491 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219401890
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chemische Identifikatoren
CAS 57-50-1
Summenformel C12H22O11
Molekulargewicht (g/mol) 342.30
MDL-Nummer MFCD00006626
InChI-Schlüssel CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N
Synonym sucrose, saccharose, cane sugar, sugar, table sugar, white sugar, d-sucrose, saccharum, rohrzucker, amerfand
PubChem CID 5988
ChEBI CHEBI:17992
IUPAC-Name (2R,3R,4S,5S,6R)-2-{[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol
SMILES OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Saccharose
Farbe Weiß
Dichte 1.587g/cm3 at 25°C
Prozentgehaltsbereich >99%
Menge 500 g
Formelmasse 342.3
Güte Reagenz für die Molekularbiologie
Physikalische Form Kristallpulver