Learn More
Sucralose, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17740689 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
250 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17740689 100 g 100 Gramm
17750689 250 g 250 Gramm
17730689 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17740689 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 470091000
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Alpha-Vektor SUCRALOSE
Chemischer Name oder Material Sucralose
CAS 56038-13-2
Schmelzpunkt 130°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Conforms
Verpackung Kunststoffflasche
Summenformel C12 H19 Cl3 O8
MDL-Nummer 03648615
Menge 100 g
Merck Index XIII 8965
Spezifischer Drehzustand (20°C, 589 nm) (c=1% aq. soln.)
Spezifische Drehung 84° to 88°
Synonym Trichlorosucrose
Molekulargewicht (g/mol) 397.63
Physikalische Form Kristallpulver