Learn More
Sucralose, LoGiCal
Artikelnummer. 30464254
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30464254 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30464254 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR1490.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
LoGiCal liefert zertifizierte Referenzmaterialien, denen Sie als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen vertrauen können, mit präziser Dokumentation und kompetenter Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
Sucralose
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sucralose
CAS 56038-13-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Sucralose
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C12 H19 Cl3 O8
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Sucralose, 1,6-Dichloro-1,6-dideoxy-beta-d-fructofuranosyl 4-chloro-4-deoxy-alpha-d-galactopyranoside
InChI-Formel InChI=1 S/C12H19Cl3O8/c13-1-4-7(17)10(20)12(3-14,22-4)23-11-9(19)8(18)6(15)5(2-16)21-11/h4-11,16-20 H,1-3H2/t4-,5-,6+,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1
SMILES OC[C@H]1 O[C@H](O[C@]2(CCl)O[C@H](CCl)[C@@H](O)[C@@H]2 O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1 Cl
IUPAC-Name (2R,3R,4R,5R,6R)-2-[(2R,3S,4S,5S)-2,5-Bis(chlormethyl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]oxy-5-chlor-6-(hydroxymethyl)oxan-3,4-diol
Industry Type Forensics
Molekulargewicht (g/mol) 397.63
Menge 10 mg
Formelmasse 396.0146 g/mol