Learn More
Succinylmonocholinchlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 30051980
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30051980 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30051980 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1502.01
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Succinylmonocholinchlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Succinylmonocholine Chloride
CAS 5297-17-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Succinylmonocholine Chloride
Versandbedingung Ice pack (-20°C)
Summenformel C9 H18 N O4 . Cl
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym (3-carboxy-1-oxopropoxy)-N,N,N-trimethyl-ethanaminium chloride (1:1), Succinylmonocholine Chloride, Choline, chloride, hydrogen succinate, Succinic acid, monoester with choline chloride, Succinyl monocholine chloride
InChI-Formel InChI=1S/C9H17NO4.ClH/c1-10(2,3)6-7-14-9(13)5-4-8(11)12;/h4-7H2,1-3H3;1H
SMILES [Cl-].C[N+](C)(C)CCOC(=O)CCC(=O)O
IUPAC-Name 2-(3-Carboxypropanoyloxy)ethyl-trimethylazaniumchlorid
Molekulargewicht (g/mol) 239.7
Menge 100 mg
Formelmasse 239.0924 g/mol