Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Succinylcholine chloride |
| Schmelzpunkt | 160.0°C to 162.0°C |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 95% min. (on dry substance) (Argentometry) |
| Menge | 100 g |
| Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: soluble. |
| Formelmasse | 361.3 |
| Reinheit (%) | 96% |
Sicherheit und Handhabung
- Succinylcholine chloride
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/