Learn More
Cadmiumchlorid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15505296 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15505296 5 g 5 Gramm
15515296 25 g 25 Gramm
15525296 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15505296 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 460110050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 71-27-2 | C14H30Cl2N2O4 | 361.3 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 71-27-2
Summenformel C14H30Cl2N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 361.3
InChI-Schlüssel YOEWQQVKRJEPAE-UHFFFAOYSA-L
Synonym succinylcholine chloride, succinyldicholine chloride, suxamethonium chloride, midarine, scoline, succinylcholine dichloride, anectine, lysthenon, succinylforte, lysthenone
PubChem CID 22475
ChEBI CHEBI:61219
IUPAC-Name Trimethyl-[2-[4-oxo-4-[2-(trimethylazaniumyl)ethoxy]butanoyl]oxyethyl]azanium;dichlorid
SMILES C[N+](C)(C)CCOC(=O)CCC(=O)OCC[N+](C)(C)C.[Cl-].[Cl-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Succinylcholine chloride
Schmelzpunkt 160.0°C to 162.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (on dry substance) (Argentometry)
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Formelmasse 361.3
Reinheit (%) 96%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Succinylcholine chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/