Learn More
Succinophenon (Diphenacyl), Mikromol™
Artikelnummer. 30050489
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Unit Size:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
30050489 25 mg 25 Milligramm
30049383 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 30050489 Supplier Mikromol Supplier No. MM0039.010025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Succinophenon (Diphenacyl)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Succinophenone (Diphenacyl)
CAS 495-71-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Succinophenone (Diphenacyl)
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C16 H14 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Succinophenone, Diphenacyl
InChI-Formel InChI=1S/C16H14O2/c17-15(13-7-3-1-4-8-13)11-12-16(18)14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
SMILES O=C(CCC(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC-Name 1,4-Diphenylbutan-1,4-Dion
Molekulargewicht (g/mol) 238.28
Menge 25 mg
Formelmasse 238,0994 g/mol