Learn More
Succinonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Succinonitrile dispersed with ionic liquids entrapped in a host polymer was used to constitute the gel polymer electrolytes. It was used as dopant to investigate the ionic conductivity and X-ray absorption spectroscopic results for lithium and copper salt doped succinonitrile.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Succinonitril, dispergiert mit ionischen Flüssigkeiten, die in einem Grundpolymer eingeschlossen sind, wird verwendet, um Gel-Polymerelektrolyte zu bilden. Es wurde als Dotiersubstanz zur Untersuchung der ionischen Leitfähigkeit und der spektroskopischen Röntgenabsorption für mit Lithium- und Kupfersalz dotiertes Succinonitril verwendet.
Löslichkeit
Gering löslich in Methanol und Wasser.
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln und starken Säuren fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Succinonitrile |
| Schmelzpunkt | 52°C to 56°C |
| Siedepunkt | 265°C to 267°C |
| Flammpunkt | 132°C (269°F) |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Menge | 500 g |
| UN-Nummer | UN3439 |
| Beilstein | 1098380 |
| Merck Index | 14,8872 |
| Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in methanol and water. |
| Mehr anzeigen |