Learn More
Succinonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11331807
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Unit Size:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
11331807 100 g 100 Gramm
11341807 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11331807 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L05037.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 110-61-2 | C4H4N2 | 80.09 g/mol
Succinonitrile dispersed with ionic liquids entrapped in a host polymer was used to constitute the gel polymer electrolytes. It was used as dopant to investigate the ionic conductivity and X-ray absorption spectroscopic results for lithium and copper salt doped succinonitrile.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Succinonitril, dispergiert mit ionischen Flüssigkeiten, die in einem Grundpolymer eingeschlossen sind, wird verwendet, um Gel-Polymerelektrolyte zu bilden. Es wurde als Dotiersubstanz zur Untersuchung der ionischen Leitfähigkeit und der spektroskopischen Röntgenabsorption für mit Lithium- und Kupfersalz dotiertes Succinonitril verwendet.
Löslichkeit
Gering löslich in Methanol und Wasser.
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln und starken Säuren fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 110-61-2
Summenformel C4H4N2
Molekulargewicht (g/mol) 80.09
MDL-Nummer MFCD00001949
InChI-Schlüssel IAHFWCOBPZCAEA-UHFFFAOYSA-N
Synonym succinonitrile, deprelin, succinodinitrile, ethylene cyanide, dician, dinile, 1,2-dicyanoethane, ethylene dicyanide, disuxyl, succinil
PubChem CID 8062
IUPAC-Name Butandinitril
SMILES N#CCCC#N
Specifications
Chemischer Name oder Material Succinonitrile
Schmelzpunkt 52°C to 56°C
Siedepunkt 265°C to 267°C
Flammpunkt 132°C (269°F)
Geruch Geruchsneutral
Menge 100 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 1098380
Merck Index 14,8872
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in methanol and water.
Formelmasse 80.09
Reinheit (%) 98%