Learn More
Thermo Scientific Chemicals Succinimidyl-Acetat
Artikelnummer. 16534284 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16534284 5 g 5 Gramm
16544284 25 g 25 Gramm
16554284 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16534284 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 464750050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 14464-29-0 | C6H7NO4 | 157.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14464-29-0
Summenformel C6H7NO4
Molekulargewicht (g/mol) 157.13
InChI-Schlüssel SIFCHNIAAPMMKG-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl Acetat
SMILES CC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Succinimidyl acetate
Schmelzpunkt 133.0°C to 134.0°C
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: .. Other solubilities: soluble in toluene
Formelmasse 157.13