Learn More
Invitrogen™ Succinimidyll 3-(2-Pyridylldithio)Propionat (SPDP)
Artikelnummer. 11530666
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11530666 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11530666 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. S1531
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Der Succinimidyll-Ester reagiert chemisch mit primären Aminen und kann nach leichter Reduktion des Dithiols mit anderen Thiolen ein Disulfid bilden.
Vernetzende Reagenzien sind nützlich für die Untersuchung der räumlichen Beziehungen und Interaktionen innerhalb und zwischen Biomolekülen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemische Reaktivität Amin-Sulfhydryl
Cleavable Von Thiols
Beschreibung SPDP
Molekulargewicht 312,36
PEGyliert Nein
Länge des Spacer-Arms 6,8 Å
Inhalt und Lagerung Nach Erhalt bei -20 °C lichtgeschützt lagern.
Zellpermeabilität Ja
Markierungsmethode Chemische Markierung
Crosslinker-Typ Heterobifunktional
Reaktiver Teil NHS Ester, Pyridyldisulfid
Abstandshalter Kurz (<10 Å)
Form Fest
Menge 100 mg
Löslichkeit DMF, DMSO
Format Standard
Wasserlöslich Nein
Produkttyp Vernetzer