Learn More
Succinimid, TRC
Artikelnummer. 30133113
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30133113 5 g 5 Gramm
30006140 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30133113 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS6894005G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123-56-8
Summenformel C4H5NO2
Molekulargewicht (g/mol) 99.09
Synonym 2,5-Diketopyrrolidine, 2,5-Dioxopyrrolidine, Butanimide, Lubrizol 6406, NSC 11204, NSC 13114, NSC 49152, Succinic Acid Imide, Succinic Imide
IUPAC-Name Pyrrolidin-2,5-Dion
SMILES O=C1CCC(=O)N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Succinimide
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C4H5NO2/c6-3-1-2-4(7)5-3/h1-2H2,(H,5,6,7)
Formelmasse 99.032