Learn More
Succinimid, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11435603
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
5000 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11435603 5000 g 5000 Gramm
11425603 250 g 250 Gramm
11415603 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11435603 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13503.0I
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 123-56-8 | C4H5NO2 | 99.089 g/mol
Succinimide is used in organic syntheses and in industrial silver plating processes. It is also used as anticonvulsant drugs such as ethosuximide, phensuximide and methsuximide. Further, it is used to form covalent bonds between proteins, peptides and plastics. In addition to this, it is used as an important raw material for the synthesis of heterocyclic compounds through N-acyliminium cyclizations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Succinimid wird in organischen Synthesen und in industriellen Silberplattierungsprozessen eingesetzt. Es wird auch als Antikonvulsivum wie Ethosuximid, Phensuximid und Methsuximid verwendet. Darüber hinaus wird es zur Bildung kovalenter Bindungen zwischen Proteinen, Peptiden und Kunststoffen verwendet. Es wird auch als wichtiger Rohstoff für die Synthese heterocyclischer Verbindungen durch N-Acyliminium-Cyclisierungen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Ethanol. Unlöslich in Äther und Chloroform.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Säuren, Basen und starken Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123-56-8
Summenformel C4H5NO2
Molekulargewicht (g/mol) 99.089
MDL-Nummer MFCD00005495
InChI-Schlüssel KZNICNPSHKQLFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym succinimide, 2,5-pyrrolidinedione, butanimide, succinic acid imide, 2,5-dioxopyrrolidine, 2,5-diketopyrrolidine, succinic imide, succinimide-sauba, 3,4-dihydropyrrole-2,5-dione, dihydro-3-pyrroline-2,5-dione
PubChem CID 11439
ChEBI CHEBI:9307
IUPAC-Name Pyrrolidin-2,5-Dion
SMILES C1CC(=O)NC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Succinimide
Schmelzpunkt 121°C to 126°C
Dichte 1.41
pH 4 to 6
Siedepunkt 287°C to 288°C
Flammpunkt 201°C (393°F)
Geruch Geruchsneutral
Menge 5000 g
Beilstein 108440
Merck Index 14,8871
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and ethanol. Insoluble in ether and chloroform.
Formelmasse 99.09
Reinheit (%) ≥98%