Learn More
Succinsäureanhydrid, TRC
Product Code. 30011128
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
Unit Size:
250 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
30011128 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30011128 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCS688770250G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 108-30-5
Summenformel C4 H4 O3
Molekulargewicht (g/mol) 100.073
Synonym Dihydro-2,5-furandione, 2,5-Diketotetrahydrofuran, Butanedioic Anhydride, Dihydro-2,5-furandione, NSC 8518, Rikacid SA, Succinic Acid Anhydride, Succinyl Anhydride, Succinyl Oxide, Tetrahydro-2,5-dioxofuran, Tetrahydro-2,5-furandione;
IUPAC-Name Tetrahydrofuran-2,5-Dione
SMILES O=C1CCC(=O)O1
Specifications
Chemischer Name oder Material Succinic Anhydride
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 250 g
InChI-Formel InChI=1S/C4H4O3/c5-3-1-2-4(6)7-3/h1-2H2
Formelmasse 100.016
Reinheit (%) >95%