Learn More
Bernsteinsäure, Dinatriumsalz, Hexahydrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10215970 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500g
1kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10215970 100 g 100 Gramm
10796581 500g 500 Gramm
10708932 1kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10215970 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 158751000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 6106-21-4 | C4H16Na2O10 | 270.142 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6106-21-4
Summenformel C4H16Na2O10
Molekulargewicht (g/mol) 270.142
InChI-Schlüssel ZBTUYCUNQBRXOR-UHFFFAOYSA-L
Synonym disodium succinate hexahydrate, sodium succinate hexahydrate, unii-u16qod6c4e, butanedioic acid, disodium salt, hexahydrate, disodium butanedioate hexahydrate, u16qod6c4e, disodium hexahydrate succinate, sodium succinate dibasic hexahydrate, butanedioic acid disodium salt, succinic acid disodium salt hexahydrate
PubChem CID 3083938
ChEBI CHEBI:63686
IUPAC-Name Dinatrium;butandioat;hexahydrat
SMILES C(CC(=O)[O-])C(=O)[O-].O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Succinic acid, disodium salt hexahydrate
Namenshinweis 0.97
Schmelzpunkt 120,0 °C
Farbe Braun bis gelb
pH 7 bis 9 (0,4 M lösl.)
Verlust bei Trocknung 37,0 % bis 41,0 % (90 °C)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 0.97
Verpackung Glasflasche
Menge 100 g
Beilstein 02, 606
Merck Index 15, 8808
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser:270 g/l Wasser (25 °C).Andere Löslichkeiten: unlöslich in Alkohol
Formelmasse 270.13
Reinheit (%) 0.97
Unlösliche Stoffe Max. 0,005%
Physikalische Form Flüssigkeit