Learn More
Bernsteinsäure, Dinatriumsalz, 99 %, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10636442 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10636442 500g Kunststoffflasche 500 Gramm
10491821 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10636442 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 208745000
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 150-90-3 | C4H4Na2O4 | 162.052 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 150-90-3
Summenformel C4H4Na2O4
Molekulargewicht (g/mol) 162.052
MDL-Nummer MFCD00002790
InChI-Schlüssel ZDQYSKICYIVCPN-UHFFFAOYSA-L
Synonym disodium succinate, sodium succinate, disodium butanedioate, butanedioic acid, disodium salt, soduxin, succinic acid disodium salt, jantaran sodny czech, unii-v8zgc8isr3, succinic acid, disodium salt, fema no. 3277
PubChem CID 9020
ChEBI CHEBI:63675
IUPAC-Name Dinatrium, Butandioat
SMILES C(CC(=O)[O-])C(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Succinic acid, disodium salt
Namenshinweis 0.99
Schmelzpunkt > 300,0 °C
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung Max. 0,3% (120 °C)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 0.99
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel NaO2CCH2CH2CO2Na
Menge 500g
Beilstein 02, 606
Merck Index 15, 8808
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser:300 g/l (25 °C).
Formelmasse 162.05
Reinheit (%) 0.99
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Succinic acid, disodium salt, anhydrous
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.