Learn More
Bernsteinsäure, zertifiziertes AR für die Analyse, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10724771 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
Packungsgröße:
250 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10724771 250 g 250 Gramm
11403733 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10724771 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. S/8522/50
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Chemical Identifiers
CAS 110-15-6
Summenformel C4H6O4
Molekulargewicht (g/mol) 118.09
MDL-Nummer MFCD00002789
InChI-Schlüssel KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym succinic acid, amber acid, asuccin, dihydrofumaric acid, bernsteinsaure, katasuccin, wormwood acid, succinate, ethylenesuccinic acid, 1,2-ethanedicarboxylic acid
PubChem CID 1110
ChEBI CHEBI:15741
IUPAC-Name Butandisäure
SMILES OC(=O)CCC(O)=O
Specifications
Schmelzpunkt 185°C
Farbe Weiß
pH 2.7
Siedepunkt 235°C
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Menge 250 g
Formelmasse 118.09g/mol
Physikalische Form Pulverförmiger Feststoff
compliance-icons
Product Identifier
  • Succinic acid
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Hazard Statement
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.