Learn More
Bernsteinsäure (Butandisäure), Mikromol™
Artikelnummer. 30051697
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30051697 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30051697 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0567.050100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Bernsteinsäure (Butandisäure)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Succinic acid
CAS 110-15-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Succinic acid
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C4 H6 O4
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Succinic Acid, Butanedioic acid
InChI-Formel InChI=1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
SMILES OC(=O)CCC(=O)O
IUPAC-Name Butandisäure
Molekulargewicht (g/mol) 118.09
Menge 100 mg
Formelmasse 118,0266 g/mol