Learn More
Bernsteinsäure, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-194120
Click to view available options
Menge:
250g
1kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
110-15-6
C4H6O4
118.09
MFCD00002789
KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
succinic acid, amber acid, asuccin, dihydrofumaric acid, bernsteinsaure, katasuccin, wormwood acid, succinate, ethylenesuccinic acid, 1,2-ethanedicarboxylic acid
1110
CHEBI:15741
butanedioic acid
OC(=O)CCC(O)=O
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
110-15-6
C4H6O4
118.09
MFCD00002789
KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
succinic acid, amber acid, asuccin, dihydrofumaric acid, bernsteinsaure, katasuccin, wormwood acid, succinate, ethylenesuccinic acid, 1,2-ethanedicarboxylic acid
1110
CHEBI:15741
butanedioic acid
OC(=O)CCC(O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Succinic acid
Namenshinweis p.a.
Schmelzpunkt 185,0°bis 190,0 °C
Siedepunkt 235,0 °C
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich 99+%
Strukturformel HO2CCH2CH2CO2H
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 80g/L (20°C). Other solubilities: 1 kg/l boiling water, 1 g/18.5 mL alcohol - 1 g/6.3 mL methanol, 1 g/36 mL acetone - 1 g/20 mL glycerol, practically insoluble in petroleum ether, benzene,, carbon disulfide and carbon tetrachloride
Formelmasse 118.09
Reinheit (%) ≥99.0%
Güte ACS-Reagenz
Menge 250g
Flammpunkt 206 °C
Verpackung Kunststoffflasche
Physikalische Form Kristallpulver