Learn More
BUCHI Sublimationszubehör
Artikelnummer. 10027341 Alle ansehen Buchi Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
B 580
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10027341
Marke: BUCHI 037133
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sublimation accessory for BUCHI B-580
Sublimation finger Glass tube
  • Includes bent hose barb and cap nut GL14
  • For sublimation accessory (037133)
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) B 580
Typ Sublimationszubehör
Enthält Flanschring, O-Ring, Absperrhahn
Material Glas