Learn More
Memmert™ Hilfsrahmen für SN450plus, einstellbar bis 500 mm
Verstellbares Untergestell für Memmert Sterilisatoren.
Marke: Memmert™ SN450plusB29753
609.93 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Höhenverstellbar
Spezifikation
Verstellbar | |
Sterilisator SN450plus | |
Untergestell |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Memmert™ Hilfsrahmen für SN450plus, einstellbar bis 500 mm > Kann verwendet werden mit: SN450plus
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur