Learn More
Memmert™ Hilfsrahmen, auf Rollen, Höhe 660 mm bis Größe 75; > 560 mm, für Un30Pa
Alle ansehen Memmert Produkte
Click to view available options
Typ:
Untergestell
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Includes
Rollen
- Verstellbares Untergestell
- Memmert Ofen Größe 30 bis 75: Höhe 600 mm
- Größe 110 bis 450: Höhe 500 mm
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Modelle U, UF TS, UNPA, S, I, ICP, IPP, IPS, HPP, ICH, Modell 30 |
| Typ | Untergestell |
| Länge (angloamerikanisch) | 22 Zoll (Größe 110 bis 160), 26 Zoll (Größe 30 bis 75) |
| Länge (metrisch) | 560 mm (Größe 110 bis 160), 660 mm (Größe 30 bis 75) |