missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Memmert™ Hilfsrahmen, einstellbar in Höhe von bis zu 600 mm, für Ipp55

Diese Rahmen eignen sich für Memmert Konvektionsöfen. Memmert™ Unterrahmen für Konvektions- und Universalöfen sind gemäß Ihren Anforderungen höhenverstellbar.

Marke:  Memmert™ IPP55B29747

Additional Details : Gewicht : 0.01100kg

Artikelnummer. 16303777

  • 313.48 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Verstellbares Untergestell
  • Memmert Ofen Größe 30 bis 75: Höhe 600 mm
  • Größe 110 bis 450: Höhe 500 mm
Spezifikation

Spezifikation

Modelle 55 und 75
Untergestell
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote