Learn More
Memmert™ Tragrahmen in Höhe bis 500 mm verstellbar, für Un160Pa
Diese Rahmen eignen sich für Memmert Konvektionsöfen. Memmert™ Unterrahmen für Konvektions- und Universalöfen sind gemäß Ihren Anforderungen höhenverstellbar.
Marke:  Memmert™ UN160paB29749
Additional Details : Gewicht : 0.01100kg
Artikelnummer. 16344337
  • 367.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 29-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Description
Description
  • Verstellbares Untergestell
  • Memmert Ofen Größe 30 bis 75: Höhe 600 mm
  • Größe 110 bis 450: Höhe 500 mm
Specifications
Specifications
Modelle U, UF TS, UNPA, S, I, ICP, IPP, IPS, HPP, ICH, Modelle 110 und 160
Untergestell
22 Zoll (Größe 110 bis 160), 26 Zoll (Größe 30 bis 75)
560 mm (Größe 110 bis 160), 660 mm (Größe 30 bis 75)
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Special Offers
Special Offers