Learn More
Memmert™ Untergestell (622 mm hoch)
Artikelnummer. p-7220963 Alle ansehen Memmert Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Zur Verwendung mit (Geräte):
ICO105
ICO150
ICO240
ICO50
Förpackningsstorlek
1 Stück
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17130015
missing translation for 'mfr': Memmert™ ICO50B33504
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Nivellierbar
  • Größen 150 bis 240: Sollte nicht für 2 gestapelte Einheiten verwendet werden
  • Höhenverstellbar
Specifikationer
Zur Verwendung mit (Geräte) ICO50
Höhe (metrisch) 622 mm
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.