Learn More
Sampling Systems™ Sub Sampler Pro
Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Material:
Edelstahl
Vernickeltes Messing
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Senken Sie den Sub Sampler Pro ab, bis der Kolbenaufbau den Boden des Behälters erreicht
- Wenn der Kolbenaufbau auf den Boden trifft, wird er nach oben gedrückt, damit die Probe in das Gerät gelangen kann
- Wenn der Probenehmer angehoben wird, fällt der Kolben nach unten und versiegelt den Probenehmer
- Senken Sie den Sub Sampler Pro in die Flüssigkeit ab
- Ziehen Sie bei der erforderlichen Tiefe an der Steuerleitung, um den Kolben anzuheben
- Dadurch kann die Flüssigkeit in den Probenehmer gelangen
- Lassen Sie die Steuerleitung los, und der Kolben senkt sich ab und versiegelt die Probe
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Probenehmer |
| Material | Vernickeltes Messing |
| Kapazität (metrisch) | 500 ml |