Spezifikation
| Beschreibung | Standardkämme: Acht x 8 Proben, 1 mm MC (2 Kämme pro Gel) |
| Gerät fasst | Maximaler Geldurchsatz: Vier 70 mm x 70 mm Minigele |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Demonstration der horizontalen Gelelektrophorese für Studierende |
| Typ | Gel-Tank für Lehrzwecke, 4 UV-Tabletts |
| Gelabmessungen | 7 x 7 cm (2.7 x 2.7 in.) |
| Enthält | Vier 70 mm x 70 mm UV-Tabletts, acht 8 Probenkämme, acht Gussdämme, Beladungsanleitung und Kabel, zusätzliche Stromversorgung (Kat. Nr. 12643546) |
| Probengröße | 64 Proben mit standardmäßiger Kamm-Option, 128 Proben mit optionalen 16 Probenkämmen |
| Puffervolumen (metrisch) | 500 ml |
| Abmessungen (L x B x H) | 26.5 x 17.5 x 9 cm (10.4 x 6.8 x 3.5 in.) |