Learn More
(+/-)-Styroloxid, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11322067
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11322067 500 g 500 Gramm
11312067 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11322067 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L07821.36
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 96-09-3 | C8H8O | 120.151 g/mol
Styrene oxide is used as an intermediate in medicine and perfume.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Styroloxid wird als Zwischenprodukt in der Medizin und bei Parfümen verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 96-09-3
Summenformel C8H8O
Molekulargewicht (g/mol) 120.151
MDL-Nummer MFCD00005121
InChI-Schlüssel AWMVMTVKBNGEAK-UHFFFAOYSA-N
Synonym styrene oxide, phenyloxirane, 1,2-epoxyethylbenzene, phenylethylene oxide, epoxystyrene, styrene epoxide, styryl oxide, oxirane, phenyl, 1-phenyloxirane, phenethylene oxide
PubChem CID 7276
ChEBI CHEBI:17907
IUPAC-Name 2-Phenyloxiran
SMILES C1C(O1)C2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+/-)-Styrene oxide
Schmelzpunkt -37°C
Dichte 1.053
Siedepunkt 193°C to 196°C
Flammpunkt 74°C (165°F)
Brechungsindex 1.535
Menge 500 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 108582
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 120.15
Reinheit (%) ≥98%