Learn More
Styrol, 99.5 % stab. mit 4-tert-Butylcatechol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11367158
Click to view available options
Menge:
50 mL
250 mL
1 L
Packungsgröße:
1 Liter
250 Milliliter
Artikelnummer. 11367158
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 016199.AK
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 100-42-5 | C8H8 | 104.15 g/mol
Styrene is used in the preparation of polystyrene, which finds application in rigid foodservice containers, automobile body panels, wind turbine parts, boats, compact disc (CD) cases, envelope windows and many other products. Other uses include in refrigerator liners, in medical devices and in small household appliances. It is used as a precursor for the preparation of styrene-butadiene rubber, styrene-butadiene latex, styrene-isoprene-styrene (SIS), styrene-divinylbenzene (S-DVB) and styrene-acrylonitrile resin (SAN) which are used in rubber, plastic, insulation, fiberglass, pipes, automobile and boat parts, food containers and carpet backing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-42-5
Summenformel C8H8
Molekulargewicht (g/mol) 104.15
MDL-Nummer MFCD00008612,MFCD00084450
InChI-Schlüssel PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethenylbenzene, phenylethylene, vinylbenzene, styrol, benzene, ethenyl, cinnamene, phenylethene, monomer, phenethylene, styrolene
PubChem CID 7501
ChEBI CHEBI:27452
SMILES C=CC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Styrene
Namenshinweis Stabilized with 4-tert-butylcatechol
Schmelzpunkt -31°C
Farbe Farblos
Dichte 0.906 g/mL
pH neutral
Siedepunkt 145°C to 146°C
Flammpunkt 31°C (88°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.546
Menge 250 mL
UN-Nummer UN2055
Beilstein 1071236
Empfindlichkeit Air and light sensitive
Merck Index 14,8860
Löslichkeitsinformationen Miscible with alcohols,ethers and carbon disulfide. Immiscible with water.
IUPAC-Name Styrol
Formelmasse 104.15
Reinheit (%) 99.5%
Güte Technisch
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Styrene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Styrene