Learn More
Styrol, 99.5 %, zur Analyse, stabilsiert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-194017 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
250 Milliliter
Artikelnummer. 10627362
Marke: Thermo Scientific Acros 220532500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 100-42-5 | C8H8 | 104.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-42-5, 98-29-3
Summenformel C8H8
Molekulargewicht (g/mol) 104.15
MDL-Nummer MFCD00008612,MFCD00084450
InChI-Schlüssel PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethenylbenzene, phenylethylene, vinylbenzene, styrol, benzene, ethenyl, cinnamene, phenylethene, monomer, phenethylene, styrolene
PubChem CID 7501
ChEBI CHEBI:27452
IUPAC-Name Styrol
SMILES C=CC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Styrene
Namenshinweis p.a.
Schmelzpunkt -31.0°C
Dichte 0.9060g/mL
Siedepunkt 145.0°C to 146.0°C
Flammpunkt 31°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99.4% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5CH=CH2
Brechungsindex 1.5460 to 1.5480
Menge 250 mL
Beilstein 05, 474
Merck Index 15, 8990
Relative Dichte 0.906
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.3g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether,acetone,cs2,ccl4,dissolves organic substances and polymers
Stabilisator 10 to 20ppm p-tert-butylcatechol
Viskosität 0.695 mPa.s (25°C)
Formelmasse 104.15
Reinheit (%) 99.5%
Güte Analyse
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Styrene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.