Learn More
Styrol-4-sulfonsäure Natriumsalzhydrat, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11372567
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11372567 5 g 5 Gramm
11382567 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11372567 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L11685.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2695-37-6 | C8H7NaO3S | 206.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2695-37-6
Summenformel C8H7NaO3S
Molekulargewicht (g/mol) 206.19
MDL-Nummer MFCD00013379 MFCD00084449
InChI-Schlüssel XFTALRAZSCGSKN-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 4-vinylbenzenesulfonate, sodium p-styrenesulfonate, sodium 4-styrenesulfonate, sodium p-styrene sulfonate, unii-0kp0v3og5g, benzenesulfonic acid, 4-ethenyl-, sodium salt, poly sodium 4-vinylbenzenesulfonate, 0kp0v3og5g, sodium 4-ethenylbenzenesulfonate, p-styrenesulfonic acid sodium salt
PubChem CID 3571582
IUPAC-Name Natrium;4-ethenylbenzolsulfonat
SMILES [Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C(C=C)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Styrene-4-sulfonic acid sodium salt hydrate
Schmelzpunkt >320°C
Menge 5 g
Beilstein 3575931
Formelmasse 206.20 (Anhydrous)
Reinheit (%) 90%
Güte Technisch